Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-C Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HLA-C Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCSHSMRY FDTAVSRPGR GEPRFISVGY VDDTQFVRFD SDAASPRGEP RAPWVEQEGP EYWDRETQKY KRQAQADRVS LRNLRGYYNQ SEDGSHTLQR MSGCDLGPDG RLLRGYDQSA YDGKDYIALN EDLRSWTAAD TAAQITQRKL EAARAAEQLR AYLEGTCVEW LRRYLENGKE TLQRAEPPKT HVTHHPLSDH EATLRCWALG FYPAEITLTW QRDGEDQTQD TELVETRPAG DGTFQKWAAV VVPSGQEQRY TCHMQHEGLQ EPLTLSWEPS SQPTIPI |
| Tampon | The HLA-C solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |