Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRB1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HLA-DRB1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDTRPRFLW QPKRECHFFN GTERVRFLDR YFYNQEESVR FDSDVGEFRA VTELGRPDAE YWNSQKDILE QARAAVDTYC RHNYGVVESF TVQRRVQPKV TVYPSKTQPL QHHNLLVCSV SGFYPGSIEV RWFLNGQEEK AGMVSTGLIQ NGDWTFQTLV MLETVPRSGE VYTCQVEHPS VTSPLTVEWR ARSESAQSK |
| Tampon | HLA-DRB1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |