Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMGB3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HMGB3 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKGDPK KPKGKMSAYA FFVQTCREEH KKKNPEVPVN FAEFSKKCSE RWKTMSGKEK SKFDEMAKAD KVRYDREMKD YGPAKGGKKK KDPNAPKRPP SGFFLFCSEF RPKIKSTNPG ISIGDVAKKL GEMWNNLNDS EKQPYITKAA KLKEKYEKDV ADYKSKGKFD GAKGPAKVAR KKV |
| Tampon | The HMGB3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |