Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HN1L Protein
A cDNA sequence encoding the HN1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | HN1L Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949948
|
enQuireBio™
QP12288-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15939948
|
enQuireBio™
QP12288-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15929948
|
enQuireBio™
QP12288-1mg |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
HN1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HN1L protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFQVPDS EGGRAGSRAM KPPGGESSNL FGSPEEATPS SRPNRMASNI FGPTEEPQNI PKRTNPPGGK GSGIFDESTP VQTRQHLNPP GGKTSDIFGS PVTATSRLAH PNKPKDHVFL CEGEEPKSDL KAARSIPAGA EPGEKGSARK AGPAKEQEPM PTVDSHEPRL GPRPRSHNKV LNPPGGKSSI SFY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |