Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein MOX-1 Protein
Code produit. 16062690
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16062690
Marque: enQuireBio™ QP6354ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein MOX-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001035091.1
Identification génétique (Entrez) 4222
Nom Homeobox protein MOX-1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MEOX1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MDPAASSCMR SLQPPAPVWG CLRNPHSEGN GASGLPHYPP TPFSFHQKPD FLATATAAYP DFSASCLAAT PHSLPQEEHI FTEQHPAFPQ SPNWHFPVSD ARRRPNSGPA GGSKEMGTSS LGLVDTTGGP GDDYGVLGST ANETEKKSSR RRKESSDNQE NRGKPEGSSK ARKERTAFTK EQLRELEAEF AHHNYLTRLR RYEIAVNLDL SERQVKVWFQ NRRMKWKRVK GGQPISPNGQ DPEDGDSTAS PSSE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.