Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOMER2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | HOMER2 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMGEQP IFTTRAHVFQ IDPNTKKNWM PASKQAVTVS YFYDVTRNSY RIISVDGAKV IINSTITPNM TFTKTSQKFG QWADSRANTV FGLGFSSEQQ LTKFAEKFQE VKEAAKIAKD KTQEKIETSS NHSQASSVNG TDDEKASHAG PANTHLKSEN DKLKIALTQS AANVKKWEIE LQTLRESNAR LTTALQESAA SVEQWKRQFS ICRDENDRLR NKIDELEEQC SEINREKEKN TQLKRRIEEL EAELREKETE LKDLRKQSEI IPQLMSECEY VSEKLEAAER DNQNLEDKVR SLKTDIEESK YRQRHLKVEL KSFLEVLDGK IDDLHDFRRG LSKLGTDN |
| Tampon | The HOMER2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |