Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HS3ST1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | HS3ST1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRPAELGQ QELLRKAGTL QDDVRDGVAP NGSAQQLPQT IIIGVRKGGT RALLEMLSLH PDVAAAENEV HFFDWEEHYS HGLGWYLSQM PFSWPHQLTV EKTPAYFTSP KVPERVYSMN PSIRLLLILR DPSERVLSDY TQVFYNHMQK HKPYPSIEEF LVRDGRLNVD YKALNRSLYH VHMQNWLRFF PLRHIHIVDG DRLIRDPFPE IQKVERFLKL SPQINASNFY FNKTKGFYCL RDSGRDRCLH ESKGRAHPQV DPKLLNKLHE YFHEPNKKFF ELVGRTFDWH |
| Tampon | HS3ST1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT. |
| Afficher plus |