Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSBP1L1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HSBP1L1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVRGPE APGGRALRDA AENLFQELQE HFQALTATLN LRMEEMGNRI EDLQKNVNDL MVQAGIENSI KEQMLKT |
| Tampon | HSBP1L1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |