missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HSD17B8 Protein

Code produit. p-7150179
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15990049

Marque: enQuireBio™ QP123215ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the HSD17B8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 7923
Nom HSD17B8 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) HSD17B8
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASQLQNRLR SALALVTGAG SGIGRAVSVR LAGEGATVAA CDLDRAAAQE TVRLLGGPGS KEGPPRGNHA AFQADVSEAR AARCLLEQVQ ACFSRPPSVV VSCAGITQDE FLLHMSEDDW DKVIAVNLKG TFLVTQAAAQ ALVSNGCRGS IINISSIVGK VGNVGQTNYA ASKAGVIGLT QTAARELGRH GIRCNSVLPG FIATPMTQKV PQKVVDKITE MIPMGHLGDP EDVADVVAFL ASEDSGYITG TSVEVTGGLF M
Tampon HSD17B8 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol and 150mM NaCl.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis