Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSFY1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HSFY1 Protein |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAHVSSE TQDVSPKDEL TASEASTRSP LCEHTFPGDS DLRSMIEEHA FQVLSQGSLL ESPSYTVCVS EPDKDDDFLS LNFPRKLWKI VESDQFKSIS WDENGTCIVI NEELFKKEIL ETKAPYRIFQ TDAIKSFVRQ LNLYGFSKIQ QNFQRSAFLA TFLSEEKESS VLSKLKFYYN PNFKRGYPQL LVRVKRRIGV KNASPISTLF NEDFNKKHFR AGANMENHNS ALAAEASEES LFSASKNLNM PLTRESSVRQ IIANSSVPIR SGFPPPSPST SVGPSEQIAT DQHAILNQLT TIHMHSHSTY MQARGHIVNF ITTTTSQYHI ISPLQNGYFG LTVEPSAVPT RYPLVSVNEA PYRNMLPAGN PWLQMPTIAD RSAAPHSRLA LQPSPLDKYH PNYN |
| Tampon | The HSFY1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Afficher plus |