Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSFY1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSFY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom HSFY1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15980059
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12324-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15970059
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12324-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15960059
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12324-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HSFY1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HSFY1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAHVSSE TQDVSPKDEL TASEASTRSP LCEHTFPGDS DLRSMIEEHA FQVLSQGSLL ESPSYTVCVS EPDKDDDFLS LNFPRKLWKI VESDQFKSIS WDENGTCIVI NEELFKKEIL ETKAPYRIFQ TDAIKSFVRQ LNLYGFSKIQ QNFQRSAFLA TFLSEEKESS VLSKLKFYYN PNFKRGYPQL LVRVKRRIGV KNASPISTLF NEDFNKKHFR AGANMENHNS ALAAEASEES LFSASKNLNM PLTRESSVRQ IIANSSVPIR SGFPPPSPST SVGPSEQIAT DQHAILNQLT TIHMHSHSTY MQARGHIVNF ITTTTSQYHI ISPLQNGYFG LTVEPSAVPT RYPLVSVNEA PYRNMLPAGN PWLQMPTIAD RSAAPHSRLA LQPSPLDKYH PNYN
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.