Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP20 Protein
Code produit. 15930069
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Code produit. 15930069
Marque: enQuireBio™ QP1232610ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A cDNA sequence encoding the HSP20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom HSP20 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Tampon HSP20 lyophilized from 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 15mM b-mercaptoethanol.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.