Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP20 Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | HSP20 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | HSP20 lyophilized from 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 15mM b-mercaptoethanol. |
| Pureté ou qualité | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |