Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB7 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | HSPB7 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHRTSSTFR AERSFHSSSS SSSSSTSSSA SRALPAQDPP MEKALSMFSD DFGSFMRPHS EPLAFPARPG GAGNIKTLGD AYEFAVDVRD FSPEDIIVTT SNNHIEVRAE KLAADGTVMN TFAHKCQLPE DVDPTSVTSA LREDGSLTIR ARRHPHTEHV QQTFRTEIKI |
| Tampon | HSPB7 Human solution containing 20mM Tris HCl pH 8.0, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
| Afficher plus |