Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPBP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | HSPBP1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDEGSRGSR LPLALPPASQ GCSSGGGGGG GGGSSAGGSG NSRPPRNLQG LLQMAITAGS EEPDPPPEPM SEERRQWLQE AMSAAFRGQR EEVEQMKSCL RVLSQPMPPT AGEAEQAADQ QEREGALELL ADLCENMDNA ADFCQLSGMH LLVGRYLEAG AAGLRWRAAQ LIGTCSQNVA AIQEQVLGLG ALRKLLRLLD RDACDTVRVK ALFAISCLVR EQEAGLLQFL RLDGFSVLMR AMQQQVQKLK VKSAFLLQNL LVGHPEHKGT LCSMGMVQQL VALVRTEHSP FHEHVLGALC SLVTDFPQGV RECREPELGL EELLRHRCQL LQQHEEYQEE LEFCEKLLQT CFSSPADDSM DR |
| Tampon | HSPBP1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol, 2mM EDTA and 0.1M NaCl. |
| Afficher plus |