Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN a 2b Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | IFN a 2b Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | The specific activity was determined by the dose-dependent cytotoxicity of the human TF-1 cell line (human erythroleukemic indicator cell line) and is typically 0.02-0.08ng/ml. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | 20kD PEG |
| Séquence | MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE |
| Afficher plus |