missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein

Code produit. 15953748
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15953748

Marque: enQuireBio™ QP10403ec20ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_008831.3
Identification génétique (Entrez) 3439
Nom IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IFNA1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNADSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 3 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.05 % Tween-80, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis