Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Code produit. p-7148209
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
250µg
Code produit. 15953748
Marque: enQuireBio™ QP10403ec20ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_008831.3
Identification génétique (Entrez) 3439
Nom IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IFNA1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNADSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 3 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.05 % Tween-80, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.