Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Code produit. 16051510
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16051510
Marque: enQuireBio™ QP6200ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA14 / Interferon alpha-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002163.2
Identification génétique (Entrez) 3448
Nom IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) IFNA14
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence CNLSQTHSLN NRRTLMLMAQ MRRISPFSCL KDRHDFEFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM MQQTFNLFST KNSSAAWDET LLEKFYIELF QQMNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV KKYFQRITLY LMEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.