Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Code produit. p-7148213
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
250µg
2µg
Code produit. 15983758
Marque: enQuireBio™ QP10408ec2ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002167.1
Identification génétique (Entrez) 3456
Nom IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IFNB1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.