Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNG / Interferon Gamma Protein
Code produit. p-7152087
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
Code produit. 15976019
Marque: enQuireBio™ QP537820ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000610.2
Identification génétique (Entrez) 3458
Nom IFNG / Interferon Gamma Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IFNG
Activité biologique Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^7 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFQGR RASQ
Tampon 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.