Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human IGF-I/IGF-1 LR3 Protein
Code produit 18640648 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
20 mg
Conditionnement:
1mg
20mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18640648 5 mg 5mg
18615637 20 mg 20mg
18636247 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18640648 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP2613145mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00€
    823.20€ / 5mg
    Économisez 47.80€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Recombinant Protein
Assay 1: Fully biologically active when compared to standard. Measured in a serum-free cell proliferation assay using human MCF-7 cells. The ED50 for this effect is 0.3-1.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 6.7 x 10^5 U/mg. Assay 2: Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the stimulation of protein synthesis using rat L6 myoblasts is less than 10 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^5 U/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.2.
Identification génétique (Entrez) 3479
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 9.1 kDa
Quantité 5 mg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 0.01 EU/μg of IGF-I/IGF-1 AS determined by LAL method.
Alias de gène IBP1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, somatomedin-C
Symbole de gène(s) IGF1
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Pureté ou qualité >98%, by SDS-PAGE
Protéine IGF-I/IGF-1