Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP 1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | IGFBP 1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | The ED50, as determined by the inhibition of rHuIGF-I-induced proliferation of human MCF-7 cells, is less than 4microg/ml. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Human |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | APWQCAPCSA EKLALCPPVS ASCSEVTRSA GCGCCPMCAL PLGAACGVAT ARCARGLSCR ALPGEQQPLH ALTRGQGACV QESDASAPHA AEAGSPESPE STEITEEELL DNFHLMAPSE EDHSILWDAI STYDGSKALH VTNIKKWKEP CRIELYRVVE SLAKAQETSG EEISKFYLPN CNKNGFYHSR QCETSMDGEA GLCWCVYPWN GKRIPGSPEI RGDPNCQIYF NVQN |
| Afficher plus |