Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP7 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Packungsgröße:
1mg
25µg
5µg
Spezifikation
Spezifikation
| Identification génétique (Entrez) | 3490 |
| Nom | IGFBP7 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | IGFBP7 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur