missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IHH Protein

Code produit. 15993018
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
250µg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15993018

Marque: enQuireBio™ QP10186ec5ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Human IHH, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_002172.2
Identification génétique (Entrez) 3549
Nom IHH Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IHH
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The ED50 as determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2(CCL-226) cells is 3.0-10 ug/ml.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence IIGPGRVVGS RRRPPRKLVP LAYKQFSPNV PEKTLGASGR YEGKIARSSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDRLNSLAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRNKYGLL ARLAVEAGFD WVYYESKAHV HCSVKSEHSA AAKTGG
Tampon 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis