Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IHH Protein
Code produit. p-7152053
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15995889
Marque: enQuireBio™ QP5308500ug
Recombinant Protein
Specifications
Numéro d’adhésion NP_002172.2
Identification génétique (Entrez) 3549
Nom IHH Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IHH
Activité biologique Human IHH induces alkaline phosphatase activity in CCL-226 cells (typical ED50 is ? 10 ug/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MIIGPGRVVG . SRRRPPRKL V. PLAYKQFS PN. VPEKTLG ASG. RYEGKI ARSS. ERFKE LTPNY. NPDI IFKDEE. NTG ADRLMTQRCK DRLNSLA. IS VMNQWPGV. K LRVTEGWDE.  DGHHSEESLH . YEGRAVDIT T. SDRDRNKY GL. LARLAVE AGF. DWVYYE SKAH. VHCSV KSEHSAAAKT GG
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.