Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_000566.3 |
| Identification génétique (Entrez) | 3552 |
| Nom | IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | IL1A |
| Activité biologique | To pass QC, D10S cell proliferation must be significantly induced by less than 50 pg/ml or human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 (or activity must be at least 2.0 x 10^7 units/mg). |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido