Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Product Code. p-7148141
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Unit Size:
100µg
10µg
250µg
2µg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15943488
Brand: enQuireBio™ QP10319ec2ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Human IL-11 / interleukin 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numéro d’adhésion NP_000632.1
Identification génétique (Entrez) 3589
Nom IL-11 / interleukin 11 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IL11
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine B9-11 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MPGPPPGPPR VSPDPRAELD STVLLTRSLL ADTRQLAAQL RDKFPADGDH NLDSLPTLAM SAGALGALQL PGVLTRLRAD LLSYLRHVQW LRRAGGSSLK TLEPELGTLQ ARLDRLLRRL QLLMSRLALP QPPPDPPAPP LAPPSSAWGG IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.