Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Code produit. p-7152090
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15956029
Marque: enQuireBio™ QP5387500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000632.1
Identification génétique (Entrez) 3589
Nom IL-11 / interleukin 11 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL11
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 2.5 ng/mL in the T11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^5 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MPGPPPGPPR VSPDPRAELD STVLLTRSLL ADTRQLAAQL RDKFPADGDH NLDSLPTLAM SAGALGALQL PGVLTRLRAD LLSYLRHVQW LRRAGGSSLK TLEPELGTLQ ARLDRLLRRL QLLMSRLALP QPPPDPPAPP LAPPSSAWGG IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.