Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-12 Protein
Code produit. 18325007
Click to view available options
Quantité:
25 μg
5 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
25µg
5µg
Code produit. 18325007
Marque: R&D Systems™ 219IL005/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using PHA-stimulated human T lymphoblasts. Symons, J.A. et al. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 272. The ED50 for this effect is 0.01-0.05 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Identification génétique (Entrez) 3592
Poids moléculaire 34.7 kDa (p40) & 22.5 kDa (p35)
Nom IL-12
Quantité 5 μg
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human IL-12 protein, (N-terminus) Human IL-12 p40 (Ile23-Ser328) Accession &Num; P29460 Human IL-12 p35 (Arg23-Ser219) Accession &Num; P29459 (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked heterodimer
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE with silver staining.