missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 Protein, CF

Code produit. p-200112491
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30279899

Marque: R&D Systems™ BT021100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 5.00-50.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q9HBE4.3
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details.
Identification génétique (Entrez) 59067
Poids moléculaire M.W.-theoretical: 15 kDa, M.W.-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions.
Quantité 100 μg
Source E. coli-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 with a N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Protéine IL-21
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis