missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 (HEK293 Expressed) Protein

Code produit. 18756185
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18756185

Marque: R&D Systems™ 11392IL500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Carrier Free Recombinant Protein

Measured by its ability to induce IL-17 secretion by mouse splenocytes. Aggarwal, S. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278:1910. The ED50 for this effect is 0.100-2.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P29460.1 & AAG37232.1
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Identification génétique (Entrez) 51561
Poids moléculaire MolecularWeight-observed: 57-71 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 55 kDa
Quantité 500 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-23 protein Human IL-12p40 (Ile23-Ser328) (N-terminus) Accession # P29460.1 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23p19 (Arg20-Pro189) Accession # AAG37232.1 (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène IL23, IL-23, IL-23 p19/IL-12 p40, IL-23 A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all the other size (at 500 μg/mL in PBS.)
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine IL-23 A/IL-23 P19
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis