missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL-3 / Interleukin-3 Protein

Code produit. 15927988
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15927988

Marque: enQuireBio™ QP1167500 ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Spécification

Numéro d’adhésion NP_000579.2
Identification génétique (Entrez) 3562
Nom IL-3 / Interleukin-3 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL3
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^5 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAPMTQTTPL KTSWVNCSNM IDEIITHLKQ PPLPLLDFNN LNGEDQDILM ENNLRRPNLE AFNRAVKSLQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KDGDWNEFRR KLTFYLKTLE NAQAQQTTLS LAIF
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis