Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-31 / IL31 Protein
Code produit. 15963518
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
250µg
2µg
Code produit. 15963518
Marque: enQuireBio™ QP10328ec2ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human IL-31 / IL31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001014358.1
Identification génétique (Entrez) 386653
Nom IL-31 / IL31 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IL31
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The specific activity is determined by inducing STAT3 activation using human U-87 MG cells. 5 ng/mL of rHuIL-31 can effectively induce STAT3 activation.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence SHTLPVRLLR PSDDVQKIVE ELQSLSKMLL KDVEEEKGVL VSQNYTLPCL SPDAQPPNNI HSPAIRAYLK TIRQLDNKSV IDEIIEHLDK LIFQDAPETN ISVPTDTHEC KRFILTISQQ FSECMDLALK SLTSGAQQAT T
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH7.4, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.