Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-7 (HEK-293-expressed) Protein
Code produit. 18768446
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
250 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
250µg
50µg
Code produit. 18768446
Marque: R&D Systems™ 11089IL010
Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using PHA-activated human peripheral blood lymphocytes (PBL). Yokota, T. et al. (1986) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83:5894. The ED50 for this effect is 0.100-0.500 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human IL-7 is >1.00 x 108 units/mg, which is calibrated against the human IL-7 reference standard (NIBSC code: 90/530). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Numéro d’adhésion P13232.1
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Identification génétique (Entrez) 3574
Poids moléculaire MolecularWeight-observed: 18-28 kDa, under reducing conditions.; MolecularWeight-theroretical: 17 kDa
Quantité 10 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-7 protein Asp26 - His177
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène IL7, IL-7 interleukin-7, interleukin 7, Lymphopoietin-1, PBGF
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 100 - 500 μg/mL in PBS.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine IL-7
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado