missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-7 Protein

Code produit. 18127220
Click to view available options
Quantité:
200 μg
25 μg
5 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
200µg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18127220

Marque: R&D Systems™ 207IL200

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using PHA-activated human peripheral blood lymphocytes (PBL). Yokota, T. et al. (1986) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83:5894. The ED50 for this effect is 0.1-0.5 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 3574
Poids moléculaire 17 kDa
Nom IL-7
Quantité 200 μg
Source E. coli-derived human IL-7 protein Asp26-His177,with an N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.01 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis