Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein
Code produit. 18393738
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’eau désionisée avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans de l’eau désionisée.
Conditionnement:
10µg
50µg
Code produit. 18393738
Marque: R&D Systems™ 208IL010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’eau désionisée avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 3576
Poids moléculaire 8 kDa
Nom CXCL8/IL-8
Quantité 10 μg
Source E. coli-derived human IL-8/CXCL8 protein Ser28-Ser99
Conditions de stockage 12 months from date of receipt, ≤ -20° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gène 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.