Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13RA2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL13RA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3598 |
---|---|
Nom | IL13RA2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL13RA2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970319
|
enQuireBio™
QP12406-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980319
|
enQuireBio™
QP12406-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950319
|
enQuireBio™
QP12406-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960319
|
enQuireBio™
QP12406-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990319
|
enQuireBio™
QP12406-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3598 | |
Research Use Only | |
IL13RA2 | |
Human | |
His | |
IL 13RA2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL13RA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADLDTEIKVN PPQDFEIVDP GYLGYLYLQW QPPLSLDHFK ECTVEYELKY RNIGSETWKT IITKNLHYKD GFDLNKGIEA KIHTLLPWQC TNGSEVQSSW AETTYWISPQ GIPETKVQDM DCVYYNWQYL LCSWKPGIGV LLDTNYNLFY WYEGLDHALQ CVDYIKADGQ NIGCRFPYLE ASDYKDFYIC VNGSSENKPI RSSYFTFQLQ NIVKPLPPVY LTFTRESSCE IKLKWSIPLG PIPARCFDYE IEIREDDTTL VTATVENETY TLKTTNETRQ LCFVVRSKVN IYCSDDGIWS EWSDKQCWEG EDLSKKTLLR LEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHNHYTQKSLSLS PGKHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |