Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein
Code produit. 15913518
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
250µg
2µg
Code produit. 15913518
Marque: enQuireBio™ QP10327ec250ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human IL22 / Interleukin 22, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_065386.1
Identification génétique (Entrez) 50616
Nom IL22 / Interleukin 22 Protein
Quantité 250 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IL22
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The ED50 as determined by inducing IL-10 secretion of human COLO 205 cells is less than 0.3 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 106 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAPISSHCRL DKSNFQQPYI TNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFHG VSMSERCYLM KQVLNFTLEE VLFPQSDRFQ PYMQEVVPFL ARLSNRLSTC HIEGDDLHIQ RNVQKLKDTV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACI
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 5.0, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.