Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2RG Protein
Code produit. 15980359
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Code produit. 15980359
Marque: enQuireBio™ QP1241910ug
A cDNA sequence encoding the IL2RG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 3561
Nom IL2RG Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) IL2RG
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine His
Séquence LNTTILTPNG NEDTTADFFL TTMPTDSLSV STLPLPEVQC FVFNVEYMNC TWNSSSEPQP TNLTLHYWYK NSDNDKVQKC SHYLFSEEIT SGCQLQKKEI HLYQTFVVQL QDPREPRRQA TQMLKLQNLV IPWAPENLTL HKLSESQLEL NWNNRFLNHC LEHLVQYRTD WDHSWTEQSV DYRHKFSLPS VDGQKRYTFR VRSRFNPLCG SAQHWSEWSH PIHWGSNTSK ENPFLFALEA HHHHHH
Tampon IL2RG protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
Pureté ou qualité Greater than 80.0% by SDS-PAGE.