Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Code produit. 15903528
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
250µg
2µg
Code produit. 15903528
Marque: enQuireBio™ QP10329ec2ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001186569.1
Identification génétique (Entrez) 90865
Nom IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) IL33
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence SITGISPITE YLASLSTYND QSITFALEDE SYEIYVEDLK KDEKKDKVLL SYYESQHPSN ESGDGVDGKM LMVTLSPTKD FWLHANNKEH SVELHKCEKP LPDQAFFVLH NMHSNCVSFE CKTDPGVFIG VKDNHLALIK VDSSENLCTE NILFKLSET
Tampon 0.2um filtered 20 mM PBS, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, pH7.4, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.