Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL36G / IL1F9 Protein
Code produit. 16042801
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16042801
Marque: enQuireBio™ QP8125ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL36G / IL1F9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001265497.1
Identification génétique (Entrez) 56300
Nom IL36G / IL1F9 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) IL36G
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MRGTPGDADG GGRAVYQSMC KPITGTINDL NQQVWTLQGQ NLVAVPRSDS VTPVTVAVIT CKYPEALEQG RGDPIYLGIQ NPEMCLYCEK VGEQPTLQLK EQKIMDLYGQ PEPVKPFLFY RAKTGRTSTL ESVAFPDWFI ASSKRDQPII LTSELGKSYN TAFELNIND
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.