Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
Code produit. 15945749
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15945749
Marque: enQuireBio™ QP5233500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000580.1
Identification génétique (Entrez) 3565
Nom IL4 / Interleukin-4 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL4
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCRAA TVLRQFYSHH EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKTI MREKYSKCSS
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.