Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL6 / Interleukin-6 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000591.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3569 |
Nom | IL6 / Interleukin-6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995749
|
enQuireBio™
QP5235-5ug |
5 μg |
107.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15975749
|
enQuireBio™
QP5235-20ug |
20 μg |
252.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15955749
|
enQuireBio™
QP5235-100ug |
100 μg |
630.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15985749
|
enQuireBio™
QP5235-500ug |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15965749
|
enQuireBio™
QP5235-1mg |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_000591.1 | |
IL6 / Interleukin-6 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the 7TD1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3569 | |
Research Use Only | |
IL6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPVPPGEDSK DVAAPHRQPL TSSERIDKQI RYILDGISAL RKETCNKSNM CESSKEALAE NNLNLPKMAE KDGCFQSGFN EETCLVKIIT GLLEFEVYLE YLQNRFESSE EQARAVQMST KVLIQFLQKK AKNLDAITTP DPTTNASLLT KLQAQNQWLQ DMTTHLILRS FKEFLQSSLR ALRQM | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |