Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Code produit. 15948418
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15948418 500 μg 500µg
15918418 10 μg 10µg
15928418 100 μg 100µg
15938418 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 15948418 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP1180500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000871.1
Identification génétique (Entrez) 3574
Nom IL7 / Interleukin 7 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL7
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the Mouse 2E8 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
Tampon 10 mM Aceitic acid
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.