Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPAD1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | IMPAD1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGRFSLFG LGGEPGGGAA GPAAAADGGT VDLREMLAVS VLAAVRGGDE VRRVRESNVL HEKSKGKTRE GAEDKMTSGD VLSNRKMFYL LKTAFPSVQI NTEEHVDAAD QEVILWDHKI PEDILKEVTT PKEVPAESVT VWIDPLDATQ EYTEDLRKYV TTMVCVAVNG KPMLGVIHKP FSEYTAWAMV DGGSNVKARS SYNEKTPRIV VSRSHSGMVK QVALQTFGNQ TTIIPAGGAG YKVLALLDVP DKSQEKADLY IHVTYIKKWD ICAGNAILKA LGGHMTTLSG EEISYTGSDG IEGGLLASIR MNHQALVRKL PDLEKTGHK |
| Tampon | IMPAD1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol. |
| Afficher plus |