Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein
Code produit. 15985629
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15985629
Marque: enQuireBio™ QP5000ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002162.1
Identification génétique (Entrez) 3446
Nom Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) IFNA10
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence CDLPQTHSLG NRRALILLGQ MGRISPFSCL KDRHDFRIPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST EDSSAAWEQS LLEKFSTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV RKYFQRITLY LIERKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.