Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Code produit. 15972868
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
25µg
500µg
5µg
Code produit. 15972868
Marque: enQuireBio™ QP10115 ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001556.2
Identification génétique (Entrez) 3627
Nom IP-10 / CXCL10 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CXCL10
Activité biologique Human IP-10 / CXCL10 induces Human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human IP-10 / CXCL10 concentrations greater than 5 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.