Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITLN1 / Omentin Protein
Code produit. 15985789
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15985789
Marque: enQuireBio™ QP52622ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_060095.2
Identification génétique (Entrez) 55600
Nom ITLN1 / Omentin Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) ITLN1
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MNQLSFLLFL IATTRGWSTD EANTYFKEWT CSSSPSLPRS CKEIKDECPS AFDGLYFLRT ENGVIYQTFC DMTSGGGGWT LVASVHENDM RGKCTVGDRW SSQQGSKADY PEGDGNWANY NTFGSAEAAT SDDYKNPGYY DIQAKDLGIW HVPNKSPMQH WRNSSLLRYR TDTGFLQTLG HNLFGIYQKY PVKYGEGKCW TDNGPVIPVV YDFGDAQKTA SYYSPYGQRE FTAGFVQFRV FNNERAANAL CAGMRVTGCN TEHHCIGGGG YFPEASPQQC GDFSGFDWSG YGTHVGYSSS REITEAAVLL FYR
Tampon 10 mM sodium phosphate and 5:1 mannitol to protein, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.