Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JAM-2 / JAM-B Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_001257336.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 58494 |
| Nom | JAM-2 / JAM-B Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | JAM2 |
| Longueur des protéines | Extracellular Domain |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |